Imprimer
Ethylène di(acétate) ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethane-1,2-diyl diacetate, Ethylene glycol diacetate, Ethylene Glycol Diacetate, 1,2-Diacetoxyethane
E0109-25ML E0109-500ML
TCIAE0109-25MLEA 18.7 EUR
TCIAE0109-25ML TCIAE0109-500ML
Ethylène di(acétate) ≥97.0% (par GC)
Ethylène di(acétate)
Formule: C₆H₁₀O₄
MW: 146.14 g/mol
Point d'ébullition: 190°C
Point de fusion: -31
Point d'éclair: 96°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008718
Numéro CAS: 111-55-7
EINECS: 203-881-1
Merck Index: 14,03799
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2db99fca7896036a0df989f24f27f2e829565eb6&vid=2db99fca7896036a0df989f24f27f2e829565eb6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %