Imprimer
EDTA sel trisodique hydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Trisodium hydrogen ethylenediaminetetraacetate hydrate, Ethylenediaminetetra-acetic acid trisodium salt hydrate, Edetic acid trisodium salt hydrate, Ethylenedinitrilotetra-acetic acid trisodium salt hydrate
E0430-25G E0430-500G
TCIAE0430-25GEA 19.8 EUR
TCIAE0430-25G TCIAE0430-500G
EDTA sel trisodique hydraté ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
EDTA sel trisodique hydraté
Formule: C₁₀H₁₃N₂Na₃O₈·H₂O
MW: 376.21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013305
Numéro CAS: 85715-60-2
EINECS: 205-758-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e89a4cf699981aa399895c13c48db538131f132f&vid=e89a4cf699981aa399895c13c48db538131f132f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 % (as Dihydrate)
Solubility in Water almost transparency