Imprimer
DL-Alanine ≥98.5% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (±)-Alanine, DL-α-Alanine, H-DL-Ala-OH, α-Alanine
A0178-25G A0178-500G
TCIAA0178-25GEA 17.6 EUR
TCIAA0178-25G TCIAA0178-500G
DL-Alanine ≥98.5% (par analyse titrimétrique)
DL-Alanine
Formule: C₃H₇NO₂
MW: 89.09 g/mol
Point d'ébullition: 189
Point de fusion: 79
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064408
Numéro CAS: 302-72-7
EINECS: 206-126-4
Merck Index: 14,00204
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=24aabc662b639c8a2dad52d43af1814cc1d8408c&vid=24aabc662b639c8a2dad52d43af1814cc1d8408c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.5 %
Solubility in Water almost transparency