Acide 2-aminoisobutyrique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Synonyms:
α-Aminoisobutyric acid, 2-Amino-2-methylpropionic acid, 2-Metilalanina, H-Aib-OH, 2-Methylalanine, 2-Amino-2-methylpropanoic acid
A0323-25G
A0323-500G
A0323-100G
TCIAA0323-25GEA
20.9
EUR
TCIAA0323-25G
TCIAA0323-500G
TCIAA0323-100G
Acide 2-aminoisobutyrique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 2-aminoisobutyrique
Formule:
C₄H₉NO₂ MW: 103.12 g/mol Point d'ébullition: 204 Point de fusion: 335 |
Numéro MDL:
MFCD00008049 Numéro CAS: 62-57-7 EINECS: 200-544-0 Merck Index: 14,00445 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Solubility in Water | almost transparency |