Imprimer
(4-Nitrophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Nitrobenzyl cyanide
N0229-500G N0229-25G
TCIAN0229-500GEA 536 EUR
TCIAN0229-500G TCIAN0229-25G
(4-Nitrophényl)acétonitrile ≥98.0% (par GC)
(4-Nitrophényl)acétonitrile
Formule: C₈H₆N₂O₂
Point d'ébullition: 197°C
Point de fusion: 108…113 °C
Numéro MDL: MFCD00007372
Numéro CAS: 555-21-5
EINECS: 209-085-0
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,06590
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba9a319f45ba20c3f48344a08c62b70be1053b8a&vid=ba9a319f45ba20c3f48344a08c62b70be1053b8a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 118.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency