Imprimer
5-Bromo-2,3-diaminopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
D2916-25G D2916-5G
TCIAD2916-25GEA 86.9 EUR
TCIAD2916-25G TCIAD2916-5G
5-Bromo-2,3-diaminopyridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromo-2,3-diaminopyridine
Formule: C₅H₆BrN₃
Point d'ébullition: 321 °C (1013 hPa)
Numéro MDL: MFCD00460094
Numéro CAS: 38875-53-5
EINECS: 254-172-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=820a77e77ce405c1150af51c55d438fcb9d07bd3&vid=820a77e77ce405c1150af51c55d438fcb9d07bd3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 159.0 to 163.0 deg-C