Imprimer
Acide 2-bromoisobutyrique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0605-25G B0605-500G B0605-100G
TCIAB0605-25GEA 26.4 EUR
TCIAB0605-25G TCIAB0605-500G TCIAB0605-100G
Acide 2-bromoisobutyrique ≥98.0% (par GC)
Acide 2-bromoisobutyrique
Formule: C₄H₇BrO₂
Point d'ébullition: 198 - 200 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 48 °C
Densité: 1,43 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004168
Numéro CAS: 2052-01-9
EINECS: 218-139-2
ONU: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,01421
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95a23b0c8daf88e442a920300e5d5154bd6c2657&vid=95a23b0c8daf88e442a920300e5d5154bd6c2657&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C
Solubility in Water very faint turbidity