Imprimer
Bromure de 1-butylpyridinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
B1743-25G B1743-5G
TCIAB1743-25GEA 93.5 EUR
TCIAB1743-25G TCIAB1743-5G
Bromure de 1-butylpyridinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de 1-butylpyridinium
Formule: C₉H₁₄BrN
Numéro MDL: MFCD00671496
Numéro CAS: 874-80-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5c156f0e1a622fb6638f6b597b42f786ea7feea&vid=c5c156f0e1a622fb6638f6b597b42f786ea7feea&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency