Imprimer
L-Phénylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Synonyms: H-L-Phe-OH, Phenylalanine, H-Phe-OH, L-α-Phenylalanine, (S)-(-)-Phenylalanine, 3-Phenyl-L-alanine, 3-Phenyl-L(-)-alanine
P0134-25G P0134-250G
TCIAP0134-25GEA 24.2 EUR
TCIAP0134-25G TCIAP0134-250G
L-Phénylalanine ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
L-Phénylalanine
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19 g/mol
Point d'ébullition: 313
Point de fusion: 173
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064227
Numéro CAS: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=235b469ddaa7db3b86d57b7d9e85b2b34baa30f3&vid=235b469ddaa7db3b86d57b7d9e85b2b34baa30f3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Optical purity (LC) min. 99.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency