Imprimer
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (R)-(+)-Propene oxide, (R)-(+)-Methyloxirane, (R)-(+)-1,2-Propylene oxide, (R)-(+)-Propylene oxide
P1396-25ML P1396-5ML
TCIAP1396-25MLEA 189 EUR
TCIAP1396-25ML TCIAP1396-5ML
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane ≥98.0% (par GC)
(R)-(+)-1,2-Epoxypropane
Formule: C₃H₆O
MW: 58.08 g/mol
Point d'ébullition: 34°C
Point d'éclair: –37°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00066211
Numéro CAS: 15448-47-2
ONU: 1280
ADR: 3 I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=167f3c0d71e063b2cb9b1703520f5aab0781b769&vid=167f3c0d71e063b2cb9b1703520f5aab0781b769&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +12.0 to +15.0 deg (neat)