Imprimer
2,2'-Dithiodianiline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2,2-Disulphanediyldianiline, 2,2'-Diaminodiphenyl disulphide, 2-Aminophenyl disulphide, Bis(2-aminophenyl) disulphide
D1246-25G D1246-500G
TCIAD1246-25GEA 108 EUR
TCIAD1246-25G TCIAD1246-500G
2,2'-Dithiodianiline ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2,2'-Dithiodianiline
Formule: C₁₂H₁₂N₂S₂
MW: 248.37 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007703
Numéro CAS: 1141-88-4
EINECS: 214-529-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=960b2617443a372c6207bdf25b374c96dd867a20&vid=960b2617443a372c6207bdf25b374c96dd867a20&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 91.0 to 95.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency