Imprimer
Chlorodifluoroacétate de sodium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Sodium 2-chloro-2,2-difluoroacetate, Chlorodifluoroacetic acid sodium salt
C0991-25G C0991-500G C0991-100G
TCIAC0991-25GEA 25.3 EUR
TCIAC0991-25G TCIAC0991-500G TCIAC0991-100G
Chlorodifluoroacétate de sodium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Chlorodifluoroacétate de sodium
Formule: C₂ClF₂NaO₂
Point de fusion: 193…195 °C
Numéro MDL: MFCD00064771
Numéro CAS: 1895-39-2
EINECS: 217-586-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1e78d7cba15ce3150ee64c57ed606f44072fdcdc&vid=1e78d7cba15ce3150ee64c57ed606f44072fdcdc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 99.0 %