Imprimer
(±)-Acide pipéridine-3-carboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: H-DL-Nip-OH, (±)-3-Piperidinecarboxylic acid, Piperidine-3-carboxylic acid, Nipecotic acid
N0420-25G N0420-500G
TCIAN0420-25GEA 53.9 EUR
TCIAN0420-25G TCIAN0420-500G
(±)-Acide pipéridine-3-carboxylique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
(±)-Acide pipéridine-3-carboxylique
Formule: C₆H₁₁NO₂
Numéro MDL: MFCD00005992
Numéro CAS: 498-95-3
EINECS: 207-873-9
Merck Index: 14,06560
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ee23314bbc50308e53175bf2fea70a33d6e9cc9&vid=3ee23314bbc50308e53175bf2fea70a33d6e9cc9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water very faint turbidity