Imprimer
ε-Hexalactone ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0702-25ML C0702-500ML
TCIAC0702-25MLEA 18.7 EUR
TCIAC0702-25ML TCIAC0702-500ML
ε-Hexalactone ≥99.0% (par GC)
ε-Hexalactone
Formule: C₆H₁₀O₂
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: -1°C
Densité: 1,0705 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 115°C
Numéro MDL: MFCD00003267
Numéro CAS: 502-44-3
EINECS: 207-938-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=458ebffc6679b26c4c324d3d9150b49f28fb36e8&vid=458ebffc6679b26c4c324d3d9150b49f28fb36e8&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
Solubility in EtOH almost transparency