Imprimer
Acide 5,6-dichloronicotinique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5,6-Dichloro-3-pyridinecarboxylic acid, 5,6-Dichloropyridine-3-carboxylic acid, 5,6-Dichloropyridine-3-carboxylicacid
D2401-25G D2401-5G
TCIAD2401-25GEA 184 EUR
TCIAD2401-25G TCIAD2401-5G
Acide 5,6-dichloronicotinique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 5,6-dichloronicotinique
Formule: C₆H₃Cl₂NO₂
MW: 192 g/mol
Numéro MDL: MFCD00075181
Numéro CAS: 41667-95-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=25ca8a96d3751b831cef125dd37f943238649019&vid=25ca8a96d3751b831cef125dd37f943238649019&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol very faint turbidity