Imprimer
1-(2,4-Diméthylthiazole-5-yl)éthane-1-one ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,4-Dimethyl-5-acetylthiazole, 1-(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)ethanone, 1-(2,4-Dimethylthiazol-5-yl)ethan-1-one
A1215-10G A1215-25G
TCIAA1215-10GEA 27.5 EUR
TCIAA1215-10G TCIAA1215-25G
1-(2,4-Diméthylthiazole-5-yl)éthane-1-one ≥98.0% (par GC)
1-(2,4-Diméthylthiazole-5-yl)éthane-1-one
Formule: C₇H₉NOS
MW: 155.22 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Point d'éclair: 104°C
Numéro MDL: MFCD00005331
Numéro CAS: 38205-60-6
EINECS: 253-826-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9aaf7eec4a79a17bb154dae4248f9adc16f8fe35&vid=9aaf7eec4a79a17bb154dae4248f9adc16f8fe35&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %