Imprimer
(±)-2,2,4-Triméthyl-1,3-pentanediol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediol, (±)-1,3-Dihydroxy-2,2,4-trimethyl pentane
T0483-25G T0483-500G
TCIAT0483-25GEA 17.6 EUR
TCIAT0483-25G TCIAT0483-500G
(±)-2,2,4-Triméthyl-1,3-pentanediol ≥97.0% (par GC)
(±)-2,2,4-Triméthyl-1,3-pentanediol
Formule: C₈H₁₈O₂
MW: 146.23 g/mol
Point d'ébullition: 232°C
Point de fusion: 51
Numéro MDL: MFCD00004681
Numéro CAS: 144-19-4
EINECS: 205-619-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35dd4cfc50ef0d8e26a2ccdce2353da3dc13b729&vid=35dd4cfc50ef0d8e26a2ccdce2353da3dc13b729&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 52.0 to 55.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency