Imprimer
Acide nitrilotriacétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
N0098-25G N0098-500G
TCIAN0098-25GEA 17.6 EUR
TCIAN0098-25G TCIAN0098-500G
Acide nitrilotriacétique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide nitrilotriacétique
Formule: C₆H₉NO₆
Point d'ébullition: 498 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 242 °C
Densité: 1,67 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004287
Numéro CAS: 139-13-9
EINECS: 205-355-7
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,06579
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f625a3fdac71c8aa4cebcf3936badbc4d6ade19c&vid=f625a3fdac71c8aa4cebcf3936badbc4d6ade19c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Chelometric Titration) min. 98.0 %
Solubility in 1mol/L NaOH almost transparency
Ignition residue (Sulfate) max. 0.3 %