Imprimer
4-Isopropyl-m-crésol ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Isopropyl-3-hydroxytoluene, Biosol, 4-Isopropyl-m-cresol, 4-Isopropyl-3-methylphenol
M0409-100G M0409-25G
TCIAM0409-100GEA 97.9 EUR
TCIAM0409-100G TCIAM0409-25G
4-Isopropyl-m-crésol ≥99.0% (par GC)
4-Isopropyl-m-crésol
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150.22
Point d'ébullition: 246°C
Numéro MDL: MFCD00010704
Numéro CAS: 3228-02-2
EINECS: 221-761-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=156180ce70a22f41581479aef2524f668ff86e90&vid=156180ce70a22f41581479aef2524f668ff86e90&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 110.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency