Imprimer
5-Isopropyl-2-méthylphénol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Carvacrol, 5-Isopropyl-o-cresol, Isothymol, 5-Isopropyl-2-methylphenol
C0026-25G C0026-500G C0026-100G
TCIAC0026-25GEA 20.9 EUR
TCIAC0026-25G TCIAC0026-500G TCIAC0026-100G
5-Isopropyl-2-méthylphénol ≥98.0% (par GC)
5-Isopropyl-2-méthylphénol
Formule: C₁₀H₁₄O
MW: 150.22 g/mol
Point d'ébullition: 237
Point de fusion: 0.5
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00002236
Numéro CAS: 499-75-2
EINECS: 207-889-6
Merck Index: 14,01872
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e14352dca822e6f534da49e2ad2cbf1c3953e12c&vid=e14352dca822e6f534da49e2ad2cbf1c3953e12c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %