Imprimer
Alcool 4-butoxybenzylique ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: (4-Butoxyphenyl)methanol
B1042-25G B1042-5G
TCIAB1042-25GEA 138 EUR
TCIAB1042-25G TCIAB1042-5G
Alcool 4-butoxybenzylique ≥97.0% (par GC)
Alcool 4-butoxybenzylique
Formule: C₁₁H₁₆O₂
Point d'ébullition: 169 - 171 °C (22 -rr)
Point de fusion: 32…32.5 °C
Numéro MDL: MFCD00004657
Numéro CAS: 6214-45-5
EINECS: 228-284-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e09323f4a1faff21415c9c4c396a2bce072b683&vid=2e09323f4a1faff21415c9c4c396a2bce072b683&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 29.0 to 32.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency