Imprimer
Alcool 5-bromo-2-hydroxybenzylique ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-(hydroxymethyl)phenol, (5-Bromo-2-hydroxyphenyl)methanol
B2164-1G B2164-5G
TCIAB2164-1GEA 17.6 EUR
TCIAB2164-1G TCIAB2164-5G
Alcool 5-bromo-2-hydroxybenzylique ≥98.0% (par GC)
Alcool 5-bromo-2-hydroxybenzylique
Formule: C₇H₇BrO₂
MW: 203.04
Point d'ébullition: 302
Point de fusion: 113
Numéro MDL: MFCD00004618
Numéro CAS: 2316-64-5
EINECS: 219-026-0
Merck Index: 12,01460
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8e942bcdfa9564a5a58cb4c2709b3471897492cf&vid=8e942bcdfa9564a5a58cb4c2709b3471897492cf&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 110.0 deg-C