5-Amino-o-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
Synonyms:
5-Amino-o-cresol, 3-Hydroxy-4-methylaniline, 1-Amino-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Amino-2-methylphenol, 4-Amino-2-hydroxytoluene
A0925-25G
A0925-500G
TCIAA0925-25GEA
47.3
EUR
TCIAA0925-25G
TCIAA0925-500G
5-Amino-o-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Amino-o-crésol
Formule:
C₇H₉NO MW: 123.15 g/mol Point d'ébullition: 259 Point de fusion: 162 |
Numéro MDL:
MFCD00043922 Numéro CAS: 2835-95-2 EINECS: 220-618-6 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Light yellow to Dark green powder to crystaline |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 160.0 to 163.0 deg-C |