Imprimer
6-Amino-m-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Amino-2-hydroxy-4-methylbenzene, 2-Hydroxy-4-methylaniline, Cetilistat Impurity 4, 4-Amino-3-hydroxytoluene, 2-Amino-5-methylphenol
A0919-25G A0919-250G A0919-5G
TCIAA0919-25GEA 120 EUR
TCIAA0919-25G TCIAA0919-250G TCIAA0919-5G
6-Amino-m-crésol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
6-Amino-m-crésol
Formule: C₇H₉NO
MW: 123.15 g/mol
Point d'ébullition: 259
Point de fusion: 162
Numéro MDL: MFCD00007693
Numéro CAS: 2835-98-5
EINECS: 220-620-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d94703c054a9437f122d9088d5f5777a4826596&vid=3d94703c054a9437f122d9088d5f5777a4826596&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Brown powder to crystalline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %