Imprimer
2,6-Dichloro-p-crésol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,6-Dichloro-4-methylphenol
D2173-1G D2173-5G
TCIAD2173-1GEA 29.7 EUR
TCIAD2173-1G TCIAD2173-5G
2,6-Dichloro-p-crésol ≥96.0% (par GC)
2,6-Dichloro-p-crésol
Formule: C₇H₆Cl₂O
MW: 177.03 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134679
Numéro CAS: 2432-12-4
EINECS: 219-402-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c9af66cd46dd240f2d96169e7b773207b4324a23&vid=c9af66cd46dd240f2d96169e7b773207b4324a23&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 96.0 %