Imprimer
1,3-Diaminopentane ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-Pentanediamine
D2252-25ML D2252-500ML
TCIAD2252-25MLEA 18.7 EUR
TCIAD2252-25ML TCIAD2252-500ML
1,3-Diaminopentane ≥96.0% (par GC)
1,3-Diaminopentane
Formule: C₅H₁₄N₂
Point d'ébullition: 164°C
Point d'éclair: 59°C
Numéro MDL: MFCD00134550
Numéro CAS: 589-37-7
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a2d7565d5f97e26fff01dc03b195476e75edfa9&vid=2a2d7565d5f97e26fff01dc03b195476e75edfa9&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %