Imprimer
2,6-Bis(hydroxyméthyl)-p-crésol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Methyl-2,6-bis(hydroxymethyl)phenol, 1,3-Bis(hydroxymethyl)-2-hydroxy-5-methylbenzene, 2,6-Bis(hydroxymethyl)-4-methylphenol, 3,5-Bis(hydroxymethyl)-4-hydroxytoluene
B1525-25G B1525-250G
TCIAB1525-25GEA 53.9 EUR
TCIAB1525-25G TCIAB1525-250G
2,6-Bis(hydroxyméthyl)-p-crésol ≥98.0% (par GC)
2,6-Bis(hydroxyméthyl)-p-crésol
Formule: C₉H₁₂O₃
Point d'ébullition: 363 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 133…134 °C
Densité: 1,382 g/cm³ (-173 °C)
Numéro MDL: MFCD00004619
Numéro CAS: 91-04-3
EINECS: 202-036-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bc0ae98fa2502539fbba6461e80e6950a074957c&vid=bc0ae98fa2502539fbba6461e80e6950a074957c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 125.0 to 128.0 deg-C
Solubility in THF very faint turbidity