Imprimer
(±)-1,2-Octanediol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,2-Octanediol, (±)-1,2-Octylene glycol, (±)-1,2-Dihydroxy octane
O0277-25G O0277-400G
TCIAO0277-25GEA 33 EUR
TCIAO0277-25G TCIAO0277-400G
(±)-1,2-Octanediol ≥96.0% (par GC)
(±)-1,2-Octanediol
Formule: C₈H₁₈O₂
MW: 146.23 g/mol
Point d'ébullition: 243
Point de fusion: 36
Numéro MDL: MFCD00010738
Numéro CAS: 1117-86-8
EINECS: 214-254-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d85cee1271962a539af9ebec17cfc301d9700733&vid=d85cee1271962a539af9ebec17cfc301d9700733&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %