N,N'-Diéthyléthylenediamine ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
D0287-25ML
D0287-5ML
TCIAD0287-25MLEA
117
EUR
TCIAD0287-25ML
TCIAD0287-5ML
N,N'-Diéthyléthylenediamine ≥95.0% (par GC)
N,N'-Diéthyléthylenediamine
Formule:
C₆H₁₆N₂ Point d'ébullition: 150°C Point de fusion: –11 °C Densité: 0,811 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 33°C |
Numéro MDL:
MFCD00009033 Numéro CAS: 111-74-0 EINECS: 203-902-4 ONU: 2685 ADR: 8,II |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |