Imprimer
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0830-25ML B0830-5ML B0830-100ML
TCIAB0830-25MLEA 99 EUR
TCIAB0830-25ML TCIAB0830-5ML TCIAB0830-100ML
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle ≥95.0% (par GC)
2,2,2-Trifluoro-N-(triméthylsilyl)acétimidate de triméthylsilyle
Formule: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Point d'ébullition: 142°C
Point de fusion: –41 °C
Densité: 0,96 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 24°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008269
Numéro CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
ONU: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c99fa185b97f6241bc433a6ee06039fdd3d44d9b&vid=c99fa185b97f6241bc433a6ee06039fdd3d44d9b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %