Imprimer
Tris(diéthylamino)phosphine ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1309-25ML T1309-5ML
TCIAT1309-25MLEA 128 EUR
TCIAT1309-25ML TCIAT1309-5ML
Tris(diéthylamino)phosphine ≥90.0% (par GC)
Tris(diéthylamino)phosphine
Formule: C₁₂H₃₀N₃P
Point d'ébullition: 245°C
Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 26°C
Numéro MDL: MFCD00009041
Numéro CAS: 2283-11-6
EINECS: 218-920-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97e24f43b66a4f76624136459122f3abfbc66d23&vid=97e24f43b66a4f76624136459122f3abfbc66d23&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %