Imprimer
Tris(4-méthoxyphényl)phosphine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Tris(p-methoxyphenyl)phosphine
T0861-25G T0861-5G
TCIAT0861-25GEA 253 EUR
TCIAT0861-25G TCIAT0861-5G
Tris(4-méthoxyphényl)phosphine ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Tris(4-méthoxyphényl)phosphine
Formule: C₂₁H₂₁O₃P
MW: 352.37 g/mol
Point d'ébullition: 446
Point de fusion: 135
Numéro MDL: MFCD00014896
Numéro CAS: 855-38-9
EINECS: 212-723-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=339b2569511d88f2942002694667e45abd8633a2&vid=339b2569511d88f2942002694667e45abd8633a2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) min. 97.0 %
Melting point 130.0 to 135.0 deg-C