Acide trans-cyclohexanedicarboxylique-1,2 ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
|
Attention
|
C0474-25G
C0474-500G
TCIAC0474-25GEA
101
EUR
TCIAC0474-25G
TCIAC0474-500G
Acide trans-cyclohexanedicarboxylique-1,2 ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Formule:
C₈H₁₂O₄ Point d'ébullition: 339 °C (1013 hPa) Point de fusion: 220…221 °C |
Numéro MDL:
MFCD00001464 Numéro CAS: 2305-32-0 EINECS: 218-975-8 |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 225.0 to 232.0 deg-C |