Imprimer
Anhydride tétrabromophtalique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T0046-25G T0046-100G
TCIAT0046-25GEA 17.6 EUR
TCIAT0046-25G TCIAT0046-100G
Anhydride tétrabromophtalique ≥95.0% (par analyse titrimétrique)
Anhydride tétrabromophtalique
Formule: C₈Br₄O₃
Point d'ébullition: 477 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 280°C
Densité: 2,93 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005919
Numéro CAS: 632-79-1
EINECS: 211-185-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=26d21f53485cd599e793df00fae1a327486aa9cc&vid=26d21f53485cd599e793df00fae1a327486aa9cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %