Imprimer
Chlorure de pyridinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Pyridine hydrochloride, Pyridinehydrochloride, Pyridine HCl
P1637-25G P1637-500G P1637-100G
TCIAP1637-25GEA 17.6 EUR
TCIAP1637-25G TCIAP1637-500G TCIAP1637-100G
Chlorure de pyridinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Chlorure de pyridinium
Formule: C₅H₆ClN
Point d'ébullition: 222,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 144 °C
Densité: 1,34 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012802
Numéro CAS: 628-13-7
EINECS: 211-027-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2d3f3a74d07f3a2bd6b286da8a788df6fa680368&vid=2d3f3a74d07f3a2bd6b286da8a788df6fa680368&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %