Imprimer
Bromure de N,N,N-triméthylanilinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Phenyltrimethylammonium bromide, Trimethylphenylammonium bromide
P0243-25G P0243-500G P0243-100G
TCIAP0243-25GEA 22 EUR
TCIAP0243-25G TCIAP0243-500G TCIAP0243-100G
Bromure de N,N,N-triméthylanilinium ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Bromure de N,N,N-triméthylanilinium
Formule: C₉H₁₄BrN
MW: 216.12 g/mol
Point de fusion: 214
Numéro MDL: MFCD00011788
Numéro CAS: 16056-11-4
EINECS: 240-202-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=45d0e3ecea0f8007ef0b453ac823b59ec0adbaf3&vid=45d0e3ecea0f8007ef0b453ac823b59ec0adbaf3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in Water almost transparency