Imprimer
Acide phénylpropiolique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
P0610-25G P0610-5G
TCIAP0610-25GEA 207 EUR
TCIAP0610-25G TCIAP0610-5G
Acide phénylpropiolique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide phénylpropiolique
Formule: C₉H₆O₂
Point d'ébullition: 294 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 135…138 °C
Densité: 1,28 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00004361
Numéro CAS: 637-44-5
EINECS: 211-285-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fb2406578d2aef09fda849828371685b915418b4&vid=fb2406578d2aef09fda849828371685b915418b4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 137.0 to 140.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency