Imprimer
Formiate de benzyle ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Formic acid benzyl ester
F0050-25G F0050-500G
TCIAF0050-25GEA 17.6 EUR
TCIAF0050-25G TCIAF0050-500G
Formiate de benzyle ≥95.0% (par GC)
Formiate de benzyle
Formule: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Point d'ébullition: 201°C
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00014128
Numéro CAS: 104-57-4
EINECS: 203-214-4
Merck Index: 14,01134
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %