Imprimer
Ethoxytriméthylsilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trimethyl(ethoxy)silane
T1394-25ML T1394-250ML
TCIAT1394-25MLEA 31.9 EUR
TCIAT1394-25ML TCIAT1394-250ML
Ethoxytriméthylsilane ≥98.0% (par GC)
Ethoxytriméthylsilane
Formule: C₅H₁₄OSi
Point d'ébullition: 75°C
Point de fusion: –83 °C
Densité: 0,7573 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –18°C
Numéro MDL: MFCD00009069
Numéro CAS: 1825-62-3
EINECS: 217-370-6
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51728be01ee1bdf191b77338f2bb080ec2d0d749&vid=51728be01ee1bdf191b77338f2bb080ec2d0d749&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %