Imprimer
N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle ≥80.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B0511-10ML B0511-100ML
TCIAB0511-10MLEA 18.7 EUR
TCIAB0511-10ML TCIAB0511-100ML
N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle ≥80.0% (par GC)
N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle
Formule: C₈H₂₁NOSi₂
Point d'ébullition: 73°C
Point de fusion: ∼24 °C
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 42°C
Numéro MDL: MFCD00008270
Numéro CAS: 10416-59-8
EINECS: 233-892-7
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=398d83b7a7918ced1e71e5c5e72278108f80ee5a&vid=398d83b7a7918ced1e71e5c5e72278108f80ee5a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %
Effect test of TMS derivatization Effective as derivatization agent DL-Threonine