Imprimer
Acétate de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diethyleneglycolmonobutyletheracetate, Diethylene glycol monobutyl ether acetate
D0499-25ML D0499-500ML
TCIAD0499-25MLEA 17.6 EUR
TCIAD0499-25ML TCIAD0499-500ML
Acétate de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle ≥98.0% (par GC)
Acétate de 2-(2-butoxyéthoxy)éthyle
Formule: C₁₀H₂₀O₄
MW: 204.27 g/mol
Point d'ébullition: 247°C
Point de fusion: –32°C
Point d'éclair: 124°C
Numéro MDL: MFCD00009458
Numéro CAS: 124-17-4
EINECS: 204-685-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d25ea0275f7af81671770dc76ffda92d36a36a14&vid=d25ea0275f7af81671770dc76ffda92d36a36a14&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %