Imprimer
Malononitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
M0033-25G M0033-500G M0033-100G
TCIAM0033-25GEA 17.6 EUR
TCIAM0033-25G TCIAM0033-500G TCIAM0033-100G
Malononitrile ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Malononitrile
Formule: C₃H₂N₂
Point d'ébullition: 220 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30…32 °C
Densité: 1,191 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 112 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001883
Numéro CAS: 109-77-3
EINECS: 203-703-2
ONU: 2647
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,05711
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9c5186e4b34eadbcdb8884da1e9e36931b9b0058&vid=9c5186e4b34eadbcdb8884da1e9e36931b9b0058&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorles to Yellow to Orange powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %