Imprimer
Cyanoacétate de tert-butyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: tert-Butyl 2-cyanoacetate
C1441-25ML C1441-250ML
TCIAC1441-25MLEA 37.4 EUR
TCIAC1441-25ML TCIAC1441-250ML
Cyanoacétate de tert-butyle ≥97.0% (par GC)
Cyanoacétate de tert-butyle
Formule: C₇H₁₁NO₂
Point d'ébullition: 108°C
Densité: 0,987 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00001938
Numéro CAS: 1116-98-9
EINECS: 214-243-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6b09454963deb1bbfecab9dcaee9ad487502097f&vid=6b09454963deb1bbfecab9dcaee9ad487502097f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %