Cyanoacétate d'allyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
|
Danger
|
Synonyms:
Cyanoacetic acid Allyl Ester, Allyl Cyanoacetate, Allyl 2-cyanoacetate, Cyanoacetic acid allyl ester
C1039-25G
C1039-500G
TCIAC1039-25GEA
38.5
EUR
TCIAC1039-25G
TCIAC1039-500G
Cyanoacétate d'allyle ≥97.0% (par GC)
Cyanoacétate d'allyle
Formule:
C₆H₇NO₂ Point d'ébullition: 101°C Point de fusion: –40 °C Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C) Point d'éclair: 91 °C |
Numéro MDL:
MFCD00013817 Numéro CAS: 13361-32-5 EINECS: 236-423-4 ONU: 3276 ADR: 6.1,III |
|
Résultats des tests de spécification
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |