Imprimer
Chloroacétate de tert-butyle ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C1267-25ML C1267-500ML
TCIAC1267-25MLEA 24.2 EUR
TCIAC1267-25ML TCIAC1267-500ML
Chloroacétate de tert-butyle ≥97.0% (par GC)
Chloroacétate de tert-butyle
Formule: C₆H₁₁ClO₂
Point d'ébullition: 60°C
Densité: 1,053 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 28°C
Numéro MDL: MFCD00000930
Numéro CAS: 107-59-5
EINECS: 203-506-1
ONU: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,01563
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc20e6cd3c9d4c39b6f7258f53745c8a17f2dfa1&vid=dc20e6cd3c9d4c39b6f7258f53745c8a17f2dfa1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %