Imprimer
Acide 5-fluoroindole-2-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0716-1G F0716-5G
TCIAF0716-1GEA 38.5 EUR
TCIAF0716-1G TCIAF0716-5G
Acide 5-fluoroindole-2-carboxylique ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 5-fluoroindole-2-carboxylique
Formule: C₉H₆FNO₂
Point de fusion: 249°C
Numéro MDL: MFCD00005612
Numéro CAS: 399-76-8
EINECS: 206-919-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=30486776ec9585b45363e7fbdc733c0303a0f1b6&vid=30486776ec9585b45363e7fbdc733c0303a0f1b6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %