Imprimer
5-Chloro-2-méthylindole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C1761-1G C1761-5G
TCIAC1761-1GEA 47.3 EUR
TCIAC1761-1G TCIAC1761-5G
5-Chloro-2-méthylindole ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Chloro-2-méthylindole
Formule: C₉H₈ClN
Point d'ébullition: 140°C
Point de fusion: 129 °C
Numéro MDL: MFCD00005619
Numéro CAS: 1075-35-0
EINECS: 214-052-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0cfb0f923cd302af0e1eef47d74b255e5194e04f&vid=0cfb0f923cd302af0e1eef47d74b255e5194e04f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 116.0 to 120.0 deg-C