Imprimer
4-Oxovalérate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
L0120-25ML L0120-500ML
TCIAL0120-25MLEA 17.6 EUR
TCIAL0120-25ML TCIAL0120-500ML
4-Oxovalérate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
4-Oxovalérate d'éthyle
Formule: C₇H₁₂O₃
Point d'ébullition: 93 °C (1013 hPa)
Densité: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 100°C
Numéro MDL: MFCD00009209
Numéro CAS: 539-88-8
EINECS: 208-728-2
Merck Index: 14,03819
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55dcd17cabb256540674f164a8929df989dc4060&vid=55dcd17cabb256540674f164a8929df989dc4060&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %