Imprimer
4-Oxovalérate de butyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
L0138-25ML L0138-500ML
TCIAL0138-25MLEA 19.8 EUR
TCIAL0138-25ML TCIAL0138-500ML
4-Oxovalérate de butyle ≥98.0% (par GC)
4-Oxovalérate de butyle
Formule: C₉H₁₆O₃
Point d'ébullition: 237°C
Densité: 0,9975 g/cm³ (13 °C)
Point d'éclair: 120°C
Numéro MDL: MFCD00009449
Numéro CAS: 2052-15-5
EINECS: 218-143-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=108c1848fd1a78d73871b0ff44fa522268494d8d&vid=108c1848fd1a78d73871b0ff44fa522268494d8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %