Imprimer
Chlorure de 4-méthoxybenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4-Methoxybenzene-1-sulphonyl chloride
M0802-25G M0802-500G M0802-100G
TCIAM0802-25GEA 39.6 EUR
TCIAM0802-25G TCIAM0802-500G TCIAM0802-100G
Chlorure de 4-méthoxybenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-méthoxybenzènesulfonyle
Formule: C₇H₇ClO₃S
MW: 206.65 g/mol
Point d'ébullition: 173°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007446
Numéro CAS: 98-68-0
EINECS: 202-692-1
ONU: 3261
ADR: 8 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a32eb201e6856f65b34fa00b45769f4504b2940&vid=1a32eb201e6856f65b34fa00b45769f4504b2940&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %